Print…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050 308910010
ACRO308910050EA 154 EUR
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₇F₃
Peso Molecular: 160.14 g/mol
Ponto de ebulição: 129 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.144 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075476
Número CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %