2-Fluoro-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
66.4
EUR
A10424.06
A10424.14
2-Fluoro-m-xylene ≥98%
2-Fluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Fórmula:
C₈H₉F Ponto de ebulição: 147…148 °C Densidade: 0,988 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039215 Número CAS: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3,III |