α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
A11360.0B
A11360.18
A11360.30
A11360.0BEA
359
EUR
A11360.0B
A11360.18
A11360.30
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 402-31-3
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -35°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2052589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000392
Fórmula:
C₈H₄F₆ Ponto de ebulição: 115…117 °C Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 1,378 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000392 Número CAS: 402-31-3 EINECS: 206-939-4 UN: 1993 ADR: 3,III |