3-Fluoro-o-xylene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10637.06
A10637.14
A10637.22
A10637.06EA
35.1
EUR
A10637.06
A10637.14
A10637.22
3-Fluoro-o-xylene ≥99%
3-Fluoro-o-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 443-82-3
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 2040955
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000323
Fórmula:
C₈H₉F Ponto de ebulição: 147…148 °C Densidade: 0,992 Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000323 Número CAS: 443-82-3 EINECS: 207-140-3 UN: 1993 ADR: 3,III |