α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
A16253.06
A16253.14
A16253.22
A16253.06EA
36.6
EUR
A16253.06
A16253.14
A16253.22
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 705-29-3
Molecular Formula: C8H6ClF3
Formula Weight: 194.59
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Pungent
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 743242
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000908
Fórmula:
C₈H₆ClF₃ Peso Molecular: 194.58 g/mol Ponto de ebulição: 68…70 °C (12 mmHg) Densidade: 1.254 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000908 Número CAS: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 3265 ADR: 8 III |