2-Chloro-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17867.14
A17867.22
A17867.36
A17867.14EA
74.2
EUR
A17867.14
A17867.22
A17867.36
2-Chloro-m-xylene ≥98%
2-Chloro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 6781-98-2
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5270
Melting Point: -36°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 2040954
MDL No.: MFCD00000565
Fórmula:
C₈H₉Cl Ponto de ebulição: 182…183 °C Ponto de Fusão: –36 °C Densidade: 1,061 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000565 Número CAS: 6781-98-2 EINECS: 229-843-4 |