Print…
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
345490050 345490250
ACRO345490050EA 34 EUR
ACRO345490050 ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Fórmula: C₁₁H₁₅Cl
Ponto de ebulição: 98…103 °C (7 mmHg)
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000918
Número CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %