Print…
α-Chloro-m-xylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 39.2 EUR
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-xylene 98%
α-Chloro-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Peso Molecular: 140.61 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Densidade: 1.064 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000909
Número CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %