α-Chloro-o-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 552-45-4
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: 2°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 386016
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000899
Fórmula:
C₈H₉Cl Ponto de ebulição: 197…199 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,081 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000899 Número CAS: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,10091 |