Print…
α-Chloro-o-xylene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylbenzyl chloride
110150250 110151000 110155000
ACRO110150250EA 22 EUR
ACRO110150250 ACRO110151000 ACRO110155000
α-Chloro-o-xylene 99%
α-Chloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 197…199 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000899
Número CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %