Print…
Máscaras faciais para salas brancas, Kimtech™ M3
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 176 EUR
113-8143 113-8144
Máscaras faciais para salas brancas, Kimtech™ M3
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
Máscaras plissadas que proporcionam uma filtração comprovada de partículas para evitar a contaminação.
  • A face interna Thermalbond proporciona elevados níveis de conforto e boa respirabilidade
  • Isenta de látex e de silicone para um risco reduzido de reações tóxicas, tais como irritações cutâneas
  • Ponte inclusa para proporcionar um conforto elevado e exposição reduzida
  • A camada exterior é feita de polietileno com baixo nível de fibras têxteis
  • Eficiência de filtração de partículas >96,9%
Embalagem: Embalada em embalagem dupla para utilização em salas brancas.