3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11198.09
A11198.18
A11198.30
A11198.09EA
35.4
EUR
A11198.09
A11198.18
A11198.30
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 499-06-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1072182
MDL No.: MFCD00002525
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 168…172 °C Densidade: 1,211 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002525 Número CAS: 499-06-9 EINECS: 207-876-5 |