Print…
ε-Caprolactama ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0203-25G C0203-500G
TCIAC0203-25GEA 16 EUR
TCIAC0203-25G TCIAC0203-500G
ε-Caprolactama ≥99.0% (por GC)
ε-Caprolactama
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 267°C
Número MDL : MFCD00006936
Número CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Merck Index: 14,01761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&vid=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency