Print…
4-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2402-25G B2402-5G
TCIAB2402-25GEA 195 EUR
TCIAB2402-25G TCIAB2402-5G
4-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 66°C
Número MDL : MFCD00040437
Número CAS: 111-32-0
EINECS: 203-858-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&vid=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %