Print…
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T27405-100G T27405-25G
SIALT27405-100GEA 361 EUR
SIALT27405-100G SIALT27405-25G
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₆S
Número MDL : MFCD00005864
Número CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7