Print…
Lidocaine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ100
L7757-100G L7757-25G
SIALL7757-100GEA 213 EUR
SIALL7757-100G SIALL7757-25G
Lidocaine, Sigma-Aldrich®
Lidocaine
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O
Peso Molecular: 234.34 g/mol
Número MDL : MFCD00026733
Número CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8