Print…
2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
I3502-10G I3502-50G
SIALI3502-10GEA 81.3 EUR
SIALI3502-10G SIALI3502-50G
2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyiminopropiophenone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Número MDL : MFCD00002115
Número CAS: 119-51-7
EINECS: 204-329-2