Print…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F5883-25MG F5883-50MG F5883-5MG
SIALF5883-25MGEA 887 EUR
SIALF5883-25MG SIALF5883-50MG SIALF5883-5MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Fórmula: C₆H₂FN₃O₃
Peso Molecular: 183.1 g/mol
Número MDL : MFCD00010196
Número CAS: 29270-56-2