Print…
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B8681-100G B8681-500G
SIALB8681-100GEA 41.6 EUR
SIALB8681-100G SIALB8681-500G
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Benzoin
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00004496
Número CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3