Print…
Benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzylamine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B5136-100G B5136-25G
SIALB5136-100GEA 125 EUR
SIALB5136-100G SIALB5136-25G
Benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzylammonium chloride
Fórmula: C₇H₁₀ClN
Peso Molecular: 143.62 g/mol
Número MDL : MFCD00012852
Número CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6