Print…
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B32602-500ML B32602-100ML
SIALB32602-500MLEA 169 EUR
SIALB32602-500ML SIALB32602-100ML
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em metanol, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Número MDL : MFCD00008281
Número CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 2924
ADR: 3,II