Print…
N-(3-Aminopropyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A9028-100ML A9028-500ML
SIALA9028-100MLEA 98.3 EUR
SIALA9028-100ML SIALA9028-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Peso Molecular: 144.22 g/mol
Número MDL : MFCD00006184
Número CAS: 123-00-2
EINECS: 204-590-2