Print…
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A55004-100G A55004-25G A55004-5G
SIALA55004-100GEA 272 EUR
SIALA55004-100G SIALA55004-25G SIALA55004-5G
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Número MDL : MFCD00006182
Número CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II