Print…
Tetramethylammonium hydrogen sulphate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetramethylammonium hydrogensulphate, Tetramethylammonium bisulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87724-10G-F 87724-50G-F
87724-10G-FEA 158 EUR
87724-10G-F 87724-50G-F
Tetramethylammonium hydrogen sulphate, Supelco®
Tetramethylammonium hydrogen sulphate
Fórmula: C₄H₁₃NO₄S
Peso Molecular: 171.22 g/mol
Número MDL : MFCD00036149
Número CAS: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4651ae55de3053434799889a9abbcd8f4784d91d&vid=e48768f22880db16368900698207f25ca9c6cb9e&prid=web&clid=SAPDAM