Print…
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87299-25G-F 87299-5G-F
87299-25G-FEA 825 EUR
87299-25G-F 87299-5G-F
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate, Supelco®
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate
Fórmula: C₂₄H₅₃NO₄S
Peso Molecular: 451.76 g/mol
Número MDL : MFCD00037675
Número CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e34d4223ffefe1be4ddaf8d87e9efe8b42f85777&vid=60e233cf860a77808d1b0dc36b768c1e5c2f5f87&prid=web&clid=SAPDAM