Print…
Sulfato de amónia 2 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
76399-100ML-F 76399-10ML-F
SIAL76399-100ML-FEA 268 EUR
SIAL76399-100ML-F SIAL76399-10ML-F
Sulfato de amónia 2 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Merck Index: 13,00559