Print…
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
726842-100G 726842-25G
SIAL726842-100GEA 1140 EUR
SIAL726842-100G SIAL726842-25G
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD00671659
Número CAS: 22038-86-4