Print…
N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate ≥95%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, 4-Methylmorpholine 4-oxide hydrate, NMMO
67873-100G 67873-25G
SIAL67873-100GEA 325 EUR
SIAL67873-100G SIAL67873-25G
N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate ≥95%, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 71-75 °C
Número MDL : MFCD00149388
Número CAS: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8