Print…
Acetophenone oxime, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl phenyl ketoxime, 1-Phenyl-1-ethanone oxime, Acetophenone Oxime
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
647659-25G 647659-5G
SIAL647659-25GEA 174 EUR
SIAL647659-25G SIAL647659-5G
Acetophenone oxime, Sigma-Aldrich®
Acetophenone oxime
Fórmula: C₈H₉NO
Número MDL : MFCD00013931
Número CAS: 613-91-2
EINECS: 210-360-2