Print…
4-(4-Bromophenyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
591777-25G 591777-5G
SIAL591777-25GEA 271 EUR
SIAL591777-25G SIAL591777-5G
4-(4-Bromophenyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO
Número MDL : MFCD04112483
Número CAS: 30483-75-1