Print…
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19260.14 A19260.22 A19260.36
A19260.14EA 52.3 EUR
A19260.14 A19260.22 A19260.36
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-04-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 907267 MDL No.: MFCD00002524
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002524
Número CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7