Print…
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
538035-100G 538035-1KG
SIAL538035-100GEA 59.7 EUR
SIAL538035-100G SIAL538035-1KG
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172.18 g/mol
Número MDL : MFCD00001465
Número CAS: 1076-97-7
EINECS: 214-068-6