Print…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
514055-1G 514055-5G
SIAL514055-1GEA 147 EUR
SIAL514055-1G SIAL514055-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₃S
Número MDL : MFCD02093666
Número CAS: 4347-33-5