Print…
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
499978-25G 499978-5G
SIAL499978-25GEA 593 EUR
SIAL499978-25G SIAL499978-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₂S
Número MDL : MFCD01075674
Número CAS: 98437-23-1