Print…
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
47636-50G-F 47636-5G-F
SIAL47636-50G-FEA 106 EUR
SIAL47636-50G-F SIAL47636-5G-F
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fmoc-Pro-OH
Fórmula: C₂₀H₁₉NO₄
Peso Molecular: 337.38 g/mol
Número MDL : MFCD00037122
Número CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0