Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
47636-50G-F
47636-5G-F
SIAL47636-50G-FEA
106
EUR
SIAL47636-50G-F
SIAL47636-5G-F
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fmoc-Pro-OH
Fórmula:
C₂₀H₁₉NO₄ Peso Molecular: 337.38 g/mol |
Número MDL :
MFCD00037122 Número CAS: 71989-31-6 EINECS: 276-259-0 |