Print…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
47140-10MG 47140-50MG
SIAL47140-10MGEA 330 EUR
SIAL47140-10MG SIAL47140-50MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Fórmula: C₆H₂FN₃O₃
Número MDL : MFCD00010196
Número CAS: 29270-56-2