Print…
Acetanfteno-D10, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
451819-1G 451819-5G
SIAL451819-1GEA 271 EUR
SIAL451819-1G SIAL451819-5G
Acetanfteno-D10, Sigma-Aldrich®
Acetanfteno-D10
Fórmula: C₁₂D₁₀
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15067-26-2
UN: 3077
ADR: 9,III