Print…
Dichloro(diphenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
440124-100ML 440124-500ML
SIAL440124-100MLEA 75.5 EUR
SIAL440124-100ML SIAL440124-500ML
Dichloro(diphenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)silane
Fórmula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Número MDL : MFCD00000489
Número CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II