Print…
Tetrabutylammonium sulphate 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
438308-100ML 438308-500ML
SIAL438308-100MLEA 89.8 EUR
SIAL438308-100ML SIAL438308-500ML
Tetrabutylammonium sulphate 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium sulphate
Fórmula: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Peso Molecular: 581 g/mol
Número MDL : MFCD00216632
Número CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4