Print…

Triisobutylaluminium 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: TIBAL, Tri-i-butylaluminum

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

423793-100ML 423793-800ML
SIAL423793-100MLEA 149 EUR
SIAL423793-100ML SIAL423793-800ML
Triisobutylaluminium 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Triisobutylaluminium
Fórmula: C₁₂H₂₇Al
Peso Molecular: 198.33 g/mol
Densidade: 0.7979
Número MDL : MFCD00008929
Número CAS: 100-99-2
EINECS: 202-906-3
UN: 3394
ADR: 4.2 I

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR