Print…
Trimethylaluminium 2 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethylaluminum
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
379239-100ML 379239-800ML
SIAL379239-100MLEA 128 EUR
SIAL379239-100ML SIAL379239-800ML
Trimethylaluminium 2 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Trimethylaluminium
Fórmula: C₃H₉Al
Número MDL : MFCD00008252
Número CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3394
ADR: 4.2,I