Tetramethylammonium hydrogen sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
358967-10G
358967-50G
SIAL358967-10GEA
97.5
EUR
SIAL358967-10G
SIAL358967-50G
Tetramethylammonium hydrogen sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydrogen sulphate hydrate
Fórmula:
C₄H₁₃NO₄S·H₂O Peso Molecular: 189.23 g/mol |
Número CAS:
207738-07-6 EINECS: 279-490-5 |