Print…
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
357790-100G 357790-25G 357790-5G
SIAL357790-100GEA 391 EUR
SIAL357790-100G SIAL357790-25G SIAL357790-5G
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₆S
Número MDL : MFCD00005864
Número CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7