Print…
Ácido clorídrico 0.05 M (0.05 N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 42.79 EUR
35320-1L 35320-6X1L
Ácido clorídrico 0.05 M (0.05 N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective