Print…
3-Chlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
340847-25G 340847-5G
SIAL340847-25GEA 236 EUR
SIAL340847-25G SIAL340847-5G
3-Chlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Número MDL : MFCD00047957
Número CAS: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1