Print…
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
331899-1G 331899-5G
SIAL331899-1GEA 57.6 EUR
SIAL331899-1G SIAL331899-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Fórmula: C₁₄H₁₅NO
Número MDL : MFCD00074960
Número CAS: 23190-16-1