Print…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
331880-1G 331880-5G
SIAL331880-1GEA 70.4 EUR
SIAL331880-1G SIAL331880-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Fórmula: C₁₄H₁₅NO
Número MDL : MFCD00074959
Número CAS: 23364-44-5