Print…
Perfluoro(methylcyclohexane), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: FlutecR PP2
MQ100
302937-100G 302937-25G
SIAL302937-100GEA 267 EUR
SIAL302937-100G SIAL302937-25G
Perfluoro(methylcyclohexane), Sigma-Aldrich®
Perfluoro(methylcyclohexane)
Fórmula: C₇F₁₄
Peso Molecular: 350.05 g/mol
Número MDL : MFCD00001468
Número CAS: 355-02-2
EINECS: 206-573-5