Print…
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283452-25G 283452-5G
SIAL283452-25GEA 339 EUR
SIAL283452-25G SIAL283452-5G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrOS
Número MDL : MFCD00005431
Número CAS: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3