Print…
3-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
270229-5G 270229-25G
SIAL270229-5GEA 309 EUR
SIAL270229-5G SIAL270229-25G
3-Methoxyphenethylamine, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD00008187
Número CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9